Läs mer
Ammoniumfosfat monobasisk, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15632020
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15632020 500 g 500g
15612020 100 g 100g
15622020 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15632020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 216003500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1380.50 SEK / 500g
    Save 129.50 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
ACS-reagens,≥ 98 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-76-1
Molekylformel H6NO4P
Molekylvikt (g/mol) 115.03
MDL-nummer MFCD00003396
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC-namn azan; divätefosfat
LEDER N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate Monobasic
Fysisk form Crystals
Kvantitet 500 g
Linjär formel NH4H2PO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 115,03 g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning LDPE Bottle