Läs mer
Ammonium Phosphate (Monobasic), Fisher BioReagents
Produktkod. 10744914
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10744914 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 10744914 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2427500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ammonium Phosphate, Monobasic is used in several biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate, Monobasic
Smältpunkt 190°C
CAS 7722-76-1
Färg White
pH 3.8 to 4.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥98.0 %
Molekylformel H6NO4P
Linjär formel (NH4)H2PO4
MDL-nummer MFCD00003396
Merck Index 15, 541
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OP(O)(O)=O
IUPAC-namn phosphoric acid amine
Molekylvikt (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formel vikt 115.03
Procent renhet ≥98.0%
Identifiering Pass Test
Förpackning Glass Bottle
Nedbrytningsinformation >190°C