Läs mer
Ammoniumfosfat, monobasiskt, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Produktkod. 15537864 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15537864 1 kg Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 1kg
1 options
Produktkod. 15537864 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 077708
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-03-2027
Lösningsmedel med hög renhet för användning i analytiska och preparativa separationer
    För användning i högpresterande vätskekromatografi
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate, Monobasic
Namnnotering Monobasisk
CAS 7722-76-1
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 1 kg
Anteckningar om renhetsgrad Uppfyller ACS krav på kemikalier för reagens
Molekylformel H6NO4P
MDL-nummer MFCD00003396
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OP(O)(O)=O
IUPAC-namn azan; divätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formel vikt 115.03
Procent renhet ≥98%
Kvalitet HPLC
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 1.80kg