Läs mer
Ammonium Phosphate Monobasic, TraceSELECT™, ≥99.9999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15610900 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15610900 25 g Poly Bottle 25g
15600900 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15610900 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 0972625G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7722-76-1
Molekylformel H6NO4P
Molekylvikt (g/mol) 115.03
MDL-nummer MFCD00003396
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC-namn phosphoric acid amine
LEDER N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 197°C
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate Monobasic
Smältpunkt 190°C
Färg Colorless
pH 3.8 to 4.4 (at 50g/L 25°C)
Kvantitet 25 g
Linjär formel NH4H2PO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 115.03g/mol
Procent renhet ≥99.9999% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder/Crystals
Ångtryck <0.00001 hPa at 20°C
Densitet 1.803g/cu.cm