Läs mer
Ammoniumfosfohomolybdathydrat, reagensklass
Product Code. 11353407
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11353407 500 g 500g
11363407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11353407 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 017984.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960,994 g/mol
Ammoniumfosfomolybdathydrat används för att framställa aluminosilikatstödda heteropolysyrakatalysatorer, som finner tillämpning vid dehydratisering av glycerol i gasfasen för att få akrolein. Den används som en oorganisk jonbytare involverad i avlägsnandet av cesium från flytande avfall.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54723-94-3
Molekylformel H80Mo12N3O41P-6
Molekylvikt (g/mol) 1960.994
MDL-nummer MFCD00036312
InChI-nyckel BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonym ammonium phosphomolybdate hydrate
PubChem CID 131664298
IUPAC-namn azan;molybden;trihydroxid;fosfat;tetratriakontahydrat
LEDER N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Specifications
Kemiskt namn eller material Ammonium phosphomolybdate hydrate
Smältpunkt (nedbrytning)
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Linjär formel (NH4)3PO4·12MoO3·xH2O (x≈3)
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 1876.35 (Vattenfattig)
Kvalitet Reagens
Densitet 3.15 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.