Läs mer
Ammoniumfosfohomolybdathydrat, reagensklass
Produktkod. 11363407
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363407 100 g 100g
11353407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017984.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960,994 g/mol
Ammoniumfosfomolybdathydrat används för att framställa aluminosilikatstödda heteropolysyrakatalysatorer, som finner tillämpning vid dehydratisering av glycerol i gasfasen för att få akrolein. Den används som en oorganisk jonbytare involverad i avlägsnandet av cesium från flytande avfall.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54723-94-3
Molekylformel H80Mo12N3O41P-6
Molekylvikt (g/mol) 1960.994
MDL-nummer MFCD00036312
InChI-nyckel BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonym ammonium phosphomolybdate hydrate
PubChem CID 131664298
IUPAC-namn azan;molybden;trihydroxid;fosfat;tetratriakontahydrat
LEDER N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium phosphomolybdate hydrate
Smältpunkt (nedbrytning)
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Densitet 3.15 g/mL
Linjär formel (NH4)3PO4·12MoO3·xH2O (x≈3)
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 1876.35 (Vattenfattig)
Kvalitet Reagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium phosphomolybdate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium phosphomolybdate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.