Läs mer
Ammonium Polyphosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Polyphosphate |
| CAS | 68333-79-9 |
| Molekylformel | (NH4PO3)n |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ammonium Polyphosphate |
| InChI formel | InChI=1S/3H3N.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h3*1H3;(H3,1,2,3,4) |
| LEDER | [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC-namn | triazanium;phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.09 |
| Formel vikt | 149.06 |