Läs mer
Ammonium Purpurate, Pure, Metal Indicator, Fisher Chemical™
Produktkod. 10519760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10519760 25 g 25g
10293270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10519760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/6200/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3051-09-0
Molekylformel C8H8N6O6
Molekylvikt (g/mol) 284.19
MDL-nummer 12777
InChI-nyckel PCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
IUPAC-namn ammonium 2,4,6-trioxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene)amino]-1,3-diazinan-5-ide
LEDER [NH4+].O=C1NC(=O)[C-](N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O)C(=O)N1
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
Färg Red
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 25 g
Formel vikt 284.19g/mol
Förpackning Glass Jar