Läs mer
Ammonium Pyrrolidine Dithiocarbamate, for AAS, Fisher Chemical
Produktkod. 10746091 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
25g, Plastic powder jar
Produktkod.
10746091 25g, Plastic powder jar
1 options
Produktkod. 10746091 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/6220/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 150°C
CAS 5108-96-3
Färg White
pH 6 to 7
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 25 g
Molekylformel C5H12N2S2
MDL-nummer 12720
Formel vikt 164.28g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.