Läs mer
Ammonium Sodium Phosphate Dibasic Tetrahydrate, ≥99.0% (NT), Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | NaNH4HPO4 · 4H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 209.07g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (NT) |
| Förpackning | Poly bottle |
| Densitet | 1.54g/cm3 |