Läs mer
Ammonium sodium phosphate tetrahydrate, 99%, for analysis
Produktkod. 13478478 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13478478 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10035413 250 g Plastflaska 250g
10461261 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13478478 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222640025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-13-3 | H5NNaO44H2O | 209.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-13-3
Molekylformel H5NNaO44H2O
Molekylvikt (g/mol) 209.07
MDL-nummer MFCD00066970
InChI-nyckel IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
IUPAC-namn azan;natrium;vätefosfat;tetrahydrat
LEDER [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
Smältpunkt 80°C
Namnnotering For analysis
Färg Färglös till Vit
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel Na(NH4)HPO4·4H2O
Merck Index 12,587
Formel vikt 209.07
Procent renhet 99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.54, 1.5400g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.