Läs mer
Ammoniak standardlösning, jon HIQU, Chem-Lab
Beskrivning
Ammoniumstandardlösning används som analytisk/elementarstandard och i jonkromatografi. Den används vid ammoniakbestämning och för att kalibrera utrustning med ammoniaksensorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Odör | Odorless |
| Densitet | 1.00g/mL |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 2.97g NH4Cl per 1L of H2O |
| Färg | Färglös |
| pH | ±5 |
| Löslighet | Soluble |
| LEDER | [NH4+].[Cl-] |
| Kvantitet | 500 mL |
| Formel vikt | 53.49g/mol |