Läs mer
Ammoniumlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ammonium |
| Förpackning | Flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1 g/L |
| Typ | Standardlösning med en komponent |
| Lösningsmedel eller matris | Vatten |
| Kvantitet | 500 mL |