Läs mer
Ammonium Standard: NH4+ @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Ammonium Standard: NH4+ @ 100 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium |
| CAS | 14798-03-9 |
| Metoder | Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Ammonium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | NH4+ |
| Synonym | NH4+ |
| LEDER | [NH4+] |
| IUPAC-namn | Ammonium |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Visa mer |