Läs mer
Ammonium standardlösning, WTW™
Beskrivning
För få parametrar som nitrit, som är föremål för en snabb omvandling, är nyberedda kontrollstandarder för stamlösningar kontra flerparameterstandardkontroller obligatoriska. Lagerlösningar är också mer kostnadseffektiva än de redan konfekterade CombiChecks™ . Med stamlösningar måste den korrekta utspädningen självberäknas och genomföras. Användningen av standarder stöds via AQA-funktioner i photoLab™ fotometrar.
- Fri klor
- Bundet klor
- Formaldehyd
- Hydrazin
- Väteperoxid
- Svavelväte
- Fenol
- Kisel
- Sulfid
- Sulfit
- Anjoniska ytaktiva ämnen
Specifikationer
Specifikationer
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Lösningen innehåller | Ammonium |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1000 mg/L |
| Färg | Färglös |
| pH | 0.5 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Löslighet | Soluble in water |
| Kvantitet | 500 mL |