Läs mer
Ammoniumsuccinat, MP Biomedicals
Produktkod. 11411446 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411446 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11411446 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520504980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11435.00 SEK
    10889.79 SEK / 100g
    Save 545.21 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Succinate
CAS 2226-88-2
Kvantitet 100 g
Molekylformel C4H12N2O4
Synonym ammonium succinate, diammonium succinate, unii-dtz9pec9jl, ammonium succinate 1:x, butanedioic acid, diammonium salt, dtz9pec9jl, succinic acid, ammonium salt, succinic acid diammonium salt, caswell no. 046, butanedioic acid, ammonium salt 1:2
InChI-nyckel NHJPVZLSLOHJDM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC-namn diazanium;butandioat
Molekylvikt (g/mol) 152.15
PubChem CID 160625
Formel vikt 152.15