Läs mer
Ammoniumsulfamat, ≥98,0 %, ACS-reagens, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Sulfamate |
| Smältpunkt | 131 °C till 135 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | NH4SO3NH2 |
| UN-nummer | UN3077 |
| Formel vikt | 114,12 g/mol |
| Procent renhet | ≥98.0% |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Show More |