Läs mer
Ammoniumsulfamat, 98+%
Produktkod. 11443278
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443278 1000 g 1000g
11453278 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17696.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114,119 g/mol
Ammoniumsulfamat appliceras i vattenlösning eller olje-vattenemulsion som ett löv, eller bladspray för kontroll av vedartade växter, eller det appliceras som kristaller eller koncentrerad lösning på snitt i barken eller på nyklippta stubbar av oönskade träd för att förhindra återväxt. Används som kompostaccelerator, flamskyddsmedel och i industriella processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Ammoniumsulfamat appliceras i vattenlösning eller olje-vattenemulsion som ett löv, eller bladspray för kontroll av vedartade växter, eller det appliceras som kristaller eller koncentrerad lösning på snitt i barken eller på nyklippta stubbar av oönskade träd för att förhindra återväxt. Används som kompostaccelerator, flamskyddsmedel och i industriella processer.
Löslighet
Lösligt i vatten (2800g/L). Olösligt i metanol, eter, n-oktanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras vid rumstemperatur. Förvaras i lufttäta behållare som hålls stängda och borta från luft och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7773-06-0
Molekylformel H6N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 114.119
MDL-nummer MFCD00011429
InChI-nyckel GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC-namn azanium;sulfamat
LEDER [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kokpunkt 160 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfamate
Smältpunkt 131 °C till 135 °C
pH 5.2
Kvantitet 1000 g
Odör Svag
Känslighet Hygroskopisk
Linjär formel NH4SO3NH2
Merck Index 14,554
Löslighetsinformation Löslig i vatten (2800 g/L). Olöslig i metanol, eter och n-oktanol.
Formel vikt 114.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.