Läs mer
Ammoniumsulfamat, 98+%
Beskrivning
Ammoniumsulfamat appliceras i vattenlösning eller olje-vattenemulsion som ett löv, eller bladspray för kontroll av vedartade växter, eller det appliceras som kristaller eller koncentrerad lösning på snitt i barken eller på nyklippta stubbar av oönskade träd för att förhindra återväxt. Används som kompostaccelerator, flamskyddsmedel och i industriella processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumsulfamat appliceras i vattenlösning eller olje-vattenemulsion som ett löv, eller bladspray för kontroll av vedartade växter, eller det appliceras som kristaller eller koncentrerad lösning på snitt i barken eller på nyklippta stubbar av oönskade träd för att förhindra återväxt. Används som kompostaccelerator, flamskyddsmedel och i industriella processer.
Löslighet
Lösligt i vatten (2800g/L). Olösligt i metanol, eter, n-oktanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras vid rumstemperatur. Förvaras i lufttäta behållare som hålls stängda och borta från luft och fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 160 °C (dekomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Ammonium sulfamate |
| Smältpunkt | 131 °C till 135 °C |
| pH | 5.2 |
| Kvantitet | 250 g |
| Odör | Svag |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Linjär formel | NH4SO3NH2 |
| Merck Index | 14,554 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (2800 g/L). Olöslig i metanol, eter och n-oktanol. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ammonium sulfamate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulfamate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.