Läs mer
Ammoniumsulfamat, ACS-reagens
Produktkod. 10301501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10301501 5 g Glasflaska 5g
10055740 100 g Plastflaska 100g
10075690 500 g Plastflaska 500g
10195553 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10301501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423390050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114,119 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7773-06-0
Molekylformel H6N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 114.119
MDL-nummer MFCD00011429
InChI-nyckel GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC-namn azanium;sulfamat
LEDER [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfamate
Smältpunkt 132.0°C to 134.0°C
Namnnotering 98+%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Linjär formel H2NSO3NH4
Merck Index 15, 551
Formel vikt 114.12
Procent renhet ≥98.0%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning 0.10% max.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium sulfamate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.