Läs mer
Ammoniumsulfamat, Puriss. pa,≥ 99,0 % (T), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15650930 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15650930 100 g Polyflaska 100g
1 options
Product Code. 15650930 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 09960100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Puriss. pa,≥ 99,0 % (T)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ammonium Sulfamate
Smältpunkt 131°C to 135°C
CAS 7773-06-0
Färg Vitt
pH 4.5 to 6.0 (at 114.1g/L 25°C)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Molekylformel H6N2O3S
Linjär formel NH4SO3NH2
MDL-nummer MFCD00011429
UN-nummer UN3077
Synonym ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
InChI-nyckel GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn azanium;sulfamat
Molekylvikt (g/mol) 114.119
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
Formel vikt 114.12g/mol
Procent renhet ≥99.0% (T)
Kvalitet puriss. pa
Förpackning Polyflaska
Rester efter antändning ≤0.02% (as SO4)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium sulphamidate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulphamidate