Läs mer
Melford Ammoniumsulfat
Beskrivning
Användbar för utfällning eller fraktionering av proteiner eller för rening av antikroppar.
Användbar för utfällning eller fraktionering av proteiner eller för rening av antikroppar. Används vid kristallografisk analys av nukleinsyror och proteiner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Sulfate |
| CAS | 7783-20-2 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | H8N2O4S |