Läs mer
Melford Ammoniumsulfat
Produktkod. 30018004
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018004 5 kg
30018003 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018004 Leverantör Melford Leverantörsnummer A205105000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Användbar för utfällning eller fraktionering av proteiner eller för rening av antikroppar.
Användbar för utfällning eller fraktionering av proteiner eller för rening av antikroppar. Används vid kristallografisk analys av nukleinsyror och proteiner.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Sulfate
CAS 7783-20-2
Kvantitet 5 kg
Molekylformel H8N2O4S