Läs mer
Ammoniumsulfat, 98+%
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Ammoniumsulfat används i stor utsträckning som gödningsmedel för alkaliska jordar. Inom biokemi används det för rening av proteiner via ammoniumsulfatutfällningsmetod. Som livsmedelstillsats fungerar den som surhetsreglerande medel i mjöl och bröd. Det används vid framställning av andra ammoniumsalter, särskilt ammoniumpersulfat. Det appliceras i flera applikationer som ett flamskyddsmedel och ett träskyddsmedel. Det finner användning som råmaterial för olika kemiska produkter såsom färgämnen och farmaceutiska produkter. En mättad lösning av ammoniumsulfat i tungt vatten används som en extern standard i svavel-33 NMR-spektroskopi.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med olika ämnen som högreaktiva oxidationsmedel och alkalier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium sulfate |
| Smältpunkt | ∼280 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 5000 g |
| Densitet | 1.769 |
| Linjär formel | (NH4)2SO4 |
| Merck Index | 14,555 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Olöslig i alkohol och aceton. |
| Formel vikt | 132.14 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.