Läs mer
Ammoniumsulfat, 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11443760
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443760 100 g 100g
11463760 500 g 500g
11453760 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089363.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
Ammoniumsulfat används i stor utsträckning som gödningsmedel för alkaliska jordar. Inom biokemi används det för rening av proteiner via ammoniumsulfatutfällningsmetod. Som livsmedelstillsats fungerar den som surhetsreglerande medel i mjöl och bröd. Det används vid framställning av andra ammoniumsalter, särskilt ammoniumpersulfat. Det appliceras i flera applikationer som ett flamskyddsmedel och ett träskyddsmedel. Det finner användning som råmaterial för olika kemiska produkter såsom färgämnen och farmaceutiska produkter. En mättad lösning av ammoniumsulfat i tungt vatten används som en extern standard i svavel-33 NMR-spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-20-2
Molekylformel H8N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 132.13
MDL-nummer MFCD00003391
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-namn svavelsyradiamin
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfate
Smältpunkt ∽280 °C (dekomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99,95 % (metallbaserad bas)
Densitet 1.769 g/mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten och olöslig i aceton.
Formel vikt 132.14
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.