Läs mer
Ammoniumsulfat, 99,95 % (metallbas)
Beskrivning
Ammoniumsulfat används i stor utsträckning som gödningsmedel för alkaliska jordar. Inom biokemi används det för rening av proteiner via ammoniumsulfatutfällningsmetod. Som livsmedelstillsats fungerar den som surhetsreglerande medel i mjöl och bröd. Det används vid framställning av andra ammoniumsalter, särskilt ammoniumpersulfat. Det appliceras i flera applikationer som ett flamskyddsmedel och ett träskyddsmedel. Det finner användning som råmaterial för olika kemiska produkter såsom färgämnen och farmaceutiska produkter. En mättad lösning av ammoniumsulfat i tungt vatten används som en extern standard i svavel-33 NMR-spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium sulfate |
| Smältpunkt | ∽280 °C (dekomposition) |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 99,95 % (metallbaserad bas) |
| Densitet | 1.769 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och olöslig i aceton. |
| Formel vikt | 132.14 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.