Läs mer
Ammoniumsulfat, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10556792 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10556792 25 g Plastflaska 25g
10697561 500 g Plastflaska 500g
10556602 1 kg Plastflaska 1kg
10105563 5 kg Plastflaska 5kg
15109293 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10556792 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423400250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-20-2
Molekylformel H8N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 132.13
MDL-nummer MFCD00003391
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfate
Smältpunkt 280.0°C
Färg Silver till grått
pH 5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Granules, Fillings or Chips
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel (NH4)2SO4
Merck Index 15, 552
Löslighetsinformation Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
IUPAC-namn diazanium;sulfat
Formel vikt 132.14
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning 0.005 % max.
Densitet 1.76g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.