Läs mer
Ammoniumsulfat,≥ 99 %, ReagentPlus™ ,, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium sulfate |
| Kvantitet | 5 kg |
| Linjär formel | (NH4)2SO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 132.14g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Densitet | 1.77g/mL at 25°C |