Läs mer
Ammoniumsulfat,≥ 99 %, ReagentPlus™ ,, Honeywell™
Produktkod. p-7072290 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 15657650
Brand: Honeywell Research Chemicals A5132500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenskvalitet,≥ 99,0 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-20-2
Molekylformel H8N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 132.13
MDL-nummer MFCD00003391
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-namn diazanium;sulfat
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfate
Kvantitet 500 g
Linjär formel (NH4)2SO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 132.14g/mol
Procent renhet ≥99%
Densitet 1.77g/mL at 25°C