Läs mer
Ammoniumsulfat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11337297
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337297 100 g 100g
11347297 500 g 500g
11357297 2 kg 2kg
11327297 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11337297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011566.22
 Begränsad artikel
I lager
Vid galvanisering av stål, tillverkning av ammoniakalun och svavelsyra | CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
Inom biokemi används det för rening av proteiner via ammoniumsulfatutfällningsmetod. Ammoniumsulfat används i jordbruket som gödningsmedel. Det är ett långsamt frigörande kvävehaltigt gödselmedel och en rik källa till svavelnäring. Det används som degbalsam i brödprodukter. Det finner användning som råmaterial för olika kemiska produkter såsom färgämnen och farmaceutiska produkter. Det är en komponent av flamskyddsmedel och brandsläckarpulver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-20-2
Molekylformel H8N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 132.13
MDL-nummer MFCD00003391
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfate
Smältpunkt ∽280 °C (dekomposition)
Namnnotering För analys ACS
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.0%
Densitet 1.769 g/mL
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten. Det är olösligt i aceton, eter och etanol. Det är också olösligt i flytande ammoniak.
IUPAC-namn svavelsyradiamin
Formel vikt 132.14
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.