Läs mer
Ammoniumsulfat, ACS, 99,0 % min
Beskrivning
Inom biokemi används det för rening av proteiner via ammoniumsulfatutfällningsmetod. Ammoniumsulfat används i jordbruket som gödningsmedel. Det är ett långsamt frigörande kvävehaltigt gödselmedel och en rik källa till svavelnäring. Det används som degbalsam i brödprodukter. Det finner användning som råmaterial för olika kemiska produkter såsom färgämnen och farmaceutiska produkter. Det är en komponent av flamskyddsmedel och brandsläckarpulver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium sulfate |
| Smältpunkt | ∼280 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 500 g |
| Densitet | 1.769 |
| Linjär formel | (NH4)2SO4 |
| Merck Index | 14,555 |
| Löslighetsinformation | Mycket löslig i vatten; Det är olösligt i aceton, eter och etanol; Det är också olösligt i flytande ammoniak. |
| IUPAC-namn | svavelsyradiamin |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.