Beskrivning
H8N2O4S, CAS-nummer-7783-20-2, 500 g, färglös, 132,13 g/mol, 280 grader C, 3391, pulverburk av plast, 5 till 6, fast
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 280 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 5 till 6 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 132,13 g/mol |