Läs mer
Ammoniumsulfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10203280 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10203280 5 kg Plastfat 5kg
10325410 500 g Pulverburk av plast 500g
10181940 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10191940 2.5 kg Pulverburk av plast 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10203280 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/6480/65
Request Bulk or Custom Format
H8N2O4S, CAS-nummer-7783-20-2, 500 g, färglös, 132,13 g/mol, 280 grader C, 3391, pulverburk av plast, 5 till 6, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-20-2
Molekylformel H8N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 132.13
MDL-nummer MFCD00003391
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn svavelsyradiamin
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 280 °C
Färg Färglös
pH 5 till 6
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 132.13g/mol
Förpackning Plastfat