Läs mer
Ammoniumsulfat, Fisher BioReagents
Produktkod. 10244923
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10244923 1 kg Poly flaska 1kg
10011273 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10244923 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP212R1
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Detta ammoniumsulfat av enzymkvalitet är lämpligt för användning vid rening av proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-20-2
Molekylformel H8N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 132.13
MDL-nummer MFCD00003391
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-namn svavelsyradiamin
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Sulfate
Smältpunkt 280 °C
Färg Färglös
pH 5 till 6
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Linjär formel (NH4)2SO4
Merck Index 15, 552
Formel vikt 132.14
Procent renhet ≥99.5%
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Poly flaska