Läs mer
Ammoniumsulfat, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Löslighetsinformation | Soluble freely in water; insoluble in alcohol, acetone. |
| Formel vikt | 132.1 |
| Kvalitet | ACS |