Läs mer
Ammoniumsulfat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15643240 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
50kg
5kg
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15643240 50 kg 50kg
15623240 1 kg 1kg
15653240 5 kg 5kg
15633240 4 x 5 kg Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15643240 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3111950KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-20-2
Molekylformel H8N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 132.13
MDL-nummer MFCD00003391
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-namn diazanium;sulfat
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfate
Smältpunkt >280°C (decomposition)(literature)
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 50 kg
Linjär formel HClO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 132.14
Procent renhet >99%
Kvalitet ACS-reagens/reagens ISO/reagens Ph. Eur.
Förpackning Fiberboard Box
Rester efter antändning ≤0.005% (as SO4)
Densitet 1.77 g/mL at 25 °C(lit.)