Läs mer
Ammonium sulfate, saturated soln., Thermo Scientific™
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium sulfate |
| Namnnotering | saturated soln. |
| CAS | 7783-20-2 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 50 mL |
| Molekylformel | H8N2O4S |
| Linjär formel | (NH4)2SO4 |
| MDL-nummer | MFCD00003391 |
| Synonym | ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
| InChI-nyckel | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |