Läs mer
Ammonium Sulfate, Supelco™
Produktkod. 15834060
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834060 1 kg 1kg
15824060 100 g 100g
15856970 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15834060 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1012171000
Supelco Essentials finns i lager
Använd kampanjkoden 27958
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-20-2
Kvalitet Research
Molekylformel (NH4)2SO4
Molekylvikt (g/mol) 132.14
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Sulfate
Smältpunkt >280°C (Dec.) (Lit.)
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00003391
Synonym Mascagnite, Mascagnite
Densitet 1.77 g/mL at 25°C