Läs mer
Ammoniumsulfat, ultrarent, 99+%
Beskrivning
Ammoniumsulfat är ett allmänt använt reagens inom molekylärbiologi och kromatografi. Det är användbart vid isolering och rening av enzymer och proteiner. Det används för utfällning eller fraktionering av proteiner eller för rening av antikroppar. Det är också användbart för kristallografisk analys av nukleinsyror och proteiner. Ammoniumsulfat används också i stor utsträckning vid HPLC av proteiner, såsom vid hydrofob interaktionskromatografi. Ammoniumsulfat används i lång PCR-buffert, i PCR-lyslösning och i andrasträngs-cDNA-syntes. Det används också för HPLC-analys av fosfolipider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumsulfat är ett flitigt använt reagens inom molekylärbiologi och kromatografi. Det är användbart vid isolering och rening av enzymer och proteiner. Det används för utfällning eller fraktionering av proteiner eller för rening av antikroppar. Det är också användbart för kristallografisk analys av nukleinsyror och proteiner. Ammoniumsulfat används också i stor utsträckning vid HPLC av proteiner, såsom vid hydrofob interaktionskromatografi. Ammoniumsulfat används i lång PCR-buffert, i PCR-lyslösning och i andrasträngs-cDNA-syntes. Det används också för HPLC-analys av fosfolipider.
Löslighet Löslig fritt i vatten, olöslig i
alkohol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium sulfate |
| Smältpunkt | ∽280 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 100 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Ultrapure |
| Densitet | 1.769 |
| Linjär formel | (NH4)2SO4 |
| Merck Index | 14,555 |
| Löslighetsinformation | Löslig fritt i vatten, olöslig i alkohol och aceton. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.