Läs mer
Ammoniumsulfat, ultrarent, 99+%
Produktkod. 15436379
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436379 500 g 500g
15426379 100 g 100g
15446379 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15436379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64419.36
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132,13 g/mol
Ammoniumsulfat är ett allmänt använt reagens inom molekylärbiologi och kromatografi. Det är användbart vid isolering och rening av enzymer och proteiner. Det används för utfällning eller fraktionering av proteiner eller för rening av antikroppar. Det är också användbart för kristallografisk analys av nukleinsyror och proteiner. Ammoniumsulfat används också i stor utsträckning vid HPLC av proteiner, såsom vid hydrofob interaktionskromatografi. Ammoniumsulfat används i lång PCR-buffert, i PCR-lyslösning och i andrasträngs-cDNA-syntes. Det används också för HPLC-analys av fosfolipider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ammoniumsulfat är ett flitigt använt reagens inom molekylärbiologi och kromatografi. Det är användbart vid isolering och rening av enzymer och proteiner. Det används för utfällning eller fraktionering av proteiner eller för rening av antikroppar. Det är också användbart för kristallografisk analys av nukleinsyror och proteiner. Ammoniumsulfat används också i stor utsträckning vid HPLC av proteiner, såsom vid hydrofob interaktionskromatografi. Ammoniumsulfat används i lång PCR-buffert, i PCR-lyslösning och i andrasträngs-cDNA-syntes. Det används också för HPLC-analys av fosfolipider.
Löslighet Löslig fritt i vatten, olöslig i
alkohol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-20-2
Molekylformel H8N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 132.13
MDL-nummer MFCD00003391
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-namn svavelsyradiamin
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfate
Smältpunkt ∽280°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Anteckningar om renhetsgrad Ultrapure
Linjär formel (NH4)2SO4
Merck Index 14,555
Löslighetsinformation Soluble freely in water,Insoluble in alcohol and acetone.
Formel vikt 132.14
Procent renhet ≥99%
Densitet 1.769
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.