Läs mer
Ammoniumsulfat, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15538214 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
5kg
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15538214 1 kg Poly flaska Varje
15311882 5 kg Poly Pail 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15538214 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 402702
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
    För proteinfällning, vätskekromatografi och molekylärbiologitillämpningar
Kemiska identifierare
CAS 7783-20-2
Molekylformel H8N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 132.13
MDL-nummer MFCD00003391
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-namn diazanium;sulfat
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Sulfate
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 132.14
Kvalitet Ultrapure Bioreagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.77kg