Läs mer
Ammoniumsulfid, 20-24% aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347598
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347598 100 mL 100ml
11454990 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033286.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12135-76-1 | H8N2S | 68.14 g/mol
Ammoniumsulfidlösning används ibland vid fotografisk framkallning, för att applicera patina på brons och vid textiltillverkning. Ammoniumsulfid är ett mycket användbart reagens vid mineralanalys. Används i kontinuerlig odling av saccharomyces cerevisiae, användbar i en dubbelfärgningsteknik för visualisering av astrocyter och mikroglia från hjärnsektioner och astrogliacellkulturer. Det spelar en viktig roll att modifiera ytan av lågκ dielektriska tunna filmer. Det är viktigt för återväxt av molekylär strålepitaxi. Det är ett instabilt salt och fungerar som ett selektivt reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12135-76-1
Molekylformel H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 68.14
MDL-nummer MFCD00010892
InChI-nyckel UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diaminsulfan
LEDER N.N.S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfide
Färg Färglös till orange
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Analysprocentintervall 20 to 24% (aqueous)
Flampunkt 32°C (90°F)
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol and liquid ammonia.
Formel vikt 68.14
Odör Like rotten eggs
Utseende Colorless liquid
Ångtryck 546 hPa (410mm Hg) at 20°C
Densitet 0.997 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.