Läs mer
Ammoniumsulfid 20% MP Biomedicals
Produktkod. 11486251 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486251 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 11486251 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219386025
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Sulfide
CAS 12135-76-1
Kvantitet 25 mL
Analysprocentintervall 20%
Molekylformel H8N2S
MDL-nummer MFCD00010892
InChI-nyckel UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.S
IUPAC-namn diaminsulfan
Molekylvikt (g/mol) 68.14
Formel vikt 68.1
Densitet 0.997 g/mL