Läs mer
Ammoniumsulfid, 21,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496251 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496251 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11496251 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219386080
Specifications
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfide
CAS 12135-76-1
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Analysprocentintervall 0.21
Molekylformel H8N2S
MDL-nummer MFCD00010892
InChI-nyckel UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.S
IUPAC-namn diaminsulfan
Molekylvikt (g/mol) 68.14
Formel vikt 68.1
Densitet 0.997g/mL