Läs mer
Ammonium Sulfide Solution, 20% in H2O, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15687630 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15687630 500 mL Glass Bottle 500ml
15648480 25 mL Glass Bottle 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15687630 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer A1952500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 12135-76-1
Molekylformel H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 68.14
MDL-nummer MFCD00010892
InChI-nyckel UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diamine sulfane
LEDER N.N.S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfide solution
Färg Yellow
Kvantitet 500 mL
Linjär formel (NH4)2S
UN-nummer UN2683
Flampunkt 32°C (89.6°F)
Formel vikt 68.14g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20% in H2O
Odör Stench
Förpackning Glass Bottle
Utseende Liquid
Ångtryck 600 hPa at 20°C