Läs mer
Ammonium Sulfide Solution, 40 to 48 wt.% in H2O, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15615730 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15615730 100 mL Glass Bottle 100ml
15635730 500 mL Glass Bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15615730 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 515809100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 12135-76-1
Molekylformel H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 68.14
MDL-nummer MFCD00010892
InChI-nyckel UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diamine sulfane
LEDER N.N.S
Specifikationer
Kokpunkt 40°C
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfide solution
Färg Colorless
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL
Linjär formel (NH4)2S
UN-nummer UN2683
Flampunkt 20°C (68°F)
Formel vikt 68.14g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40 to 48 wt. % in H2O
Förpackning Glass Bottle
Densitet 1g/mL at 25°C