Läs mer
Ammoniumsulfitmonohydrat, 92 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373407
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373407 5 kg 5kg
11383407 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017996.A7
Request Bulk or Custom Format
Luftkänslig
Ammoniumsulfitmonohydrat används i karamellfärgning inom livsmedelsindustrin. Det används också i kosmetika som ett håruträtningsmedel och ett hårvågsmedel. Det fungerar som ett reduktionsmedel inom fotografering. Vidare används det vid tillverkning av tegelstenar för att användas i masugnsfoder. Utöver detta används den i gasskrubbers.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-11-1
Molekylformel H10N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 134.15
MDL-nummer MFCD00066094
InChI-nyckel ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21701053
IUPAC-namn diazan;sulfit;hydrat
LEDER [NH4+].[NH4+].O.[O-]S(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfite monohydrate
Smältpunkt 60°C to 70°C (decomposition)
Namnnotering Monohydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 92% min.
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in acetone and alcohol.
Formel vikt 134.15 (116.14 Anhydrous)
Brytningsindex 1.515
Känslighet Air Sensitive
Utseende White crystalline
Densitet 1.41
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.