Läs mer
Ammonium sulfite monohydrate, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15615040 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15615040 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15615040 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 358983500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥92%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulfite monohydrate
CAS 7783-11-1
Kvantitet 500 g
Molekylformel H10N2O4S
Linjär formel (NH4)2SO3 · H2O
MDL-nummer MFCD00150959
InChI-nyckel ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].[NH4+].O.[O-]S(=O)[O-]
IUPAC-namn diazanium;sulfite;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 134.15
PubChem CID 21701053
Formel vikt 134.16g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 92%
Densitet 1.41g/mL at 25°C