Läs mer
Ammoniumsulfatlösning 0,5 mol/L, Fisher Chemical™
Produktkod. 12910914 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12910914 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12910914 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 204 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2314.62 SEK
    1335.85 SEK / 1000ml
    Save 978.77 SEK
    42% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Sulphate
Förpackning Flaska
CAS 7783-20-2
Molekylformel H8N2O4S
Koncentration 0.5 M
MDL-nummer MFCD00003391
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyradiamin
Molekylvikt (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:62946