Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium tartrate |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 0.988 |
| Formel vikt | 184.1 |
| Procent renhet | 99.1% |